Learn More
Cytiva Dispositifs d’aération Acro™ 50 avec membrane Emflon™ II
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Spécification
| Description | Connexions à raccord cannelé cranté |
| Matériau (membrane) | Emflon II (PVDF) |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 20 cm2 |
| Nb par paquet | 100/boîte |
| Type | Sans aération |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |