Learn More
Thermo Scientific™ Contrôle AcroMetrix CT/NG (IVD, CE-IVD)
Code produit 17848581 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17848581 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17848581 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 967146
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Évaluez les performances des procédures de test des acides nucléiques dans le cadre de la détermination qualitative des acides nucléiques des CT et des NG grâce à ce contrôle qui est réservé à un usage diagnostique in vitro.
Évaluez les performances des procédures de test des acides nucléiques dans le cadre de la détermination qualitative des acides nucléiques de Chlamydia trachomatis (CT) et de Neisseria gonorrhoeae (Gonocoque) (NG) dans les écouvillons et les échantillons d’urine de patients grâce au contrôle Thermo Scientific™ AcroMetrix™ CT/NG. Pour la vérification d’une procédure efficace d’extraction des acides nucléiques, le contrôle AcroMetrix CT/NG contient des C. trachomatis et N. gonorrhoeae intacts et inactivés. Son utilisation courante permet aux laboratoires de surveiller la fluctuation des tests quotidiens, les performances inter-lots des kits de test et les variations d’un opérateur à un autre. Le contrôle est réservé à un usage diagnostique in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Substances à analyser détectables NG, CT
Type Contrôle CT/NG
Conditionnement 20 ml
Quantité 20 ml