missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Contrôles AcroMetrix™ HIV-1

Code produit 18826734 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Contrôle faible HIV-1 AcroMetrix
Contrôle moyen HIV-1 AcroMetrix
Conditionnement:
6mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
18826734 Contrôle faible HIV-1 AcroMetrix 6mL
15945950 Contrôle moyen HIV-1 AcroMetrix 6mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18826734 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 964001
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiez les augmentations d’erreur aléatoire ou systématique des procédures de test des acides nucléiques de l’ARN du VIH-1 grâce à ces contrôles qui sont réservés à un usage diagnostique in vitro.

Évaluez les performances des procédures de test de diagnostic moléculaire, notamment l’étape d’extraction de l’ARN, dans le cadre de la détermination quantitative et qualitative de l’ARN du virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) grâce aux contrôles Thermo Scientific™ AcroMetrix™ HIV-1. Ces contrôles peuvent être utilisés pour former le personnel de laboratoire et tester ses compétences, pour effectuer une comparaison inter-lots des kits de tests de réactifs et pour évaluer et comparer les évaluations intra-laboratoire et inter-laboratoire. Ces contrôles sont réservés à un usage diagnostique in vitro.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Contrôle faible HIV-1 AcroMetrix
Substances à analyser détectables HIV-1
Type HIV-1 Control
Conditionnement 5 x 1.2mL
Quantité 5 x 1.2 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.