Learn More
Thermo Scientific™ Contrôles AcroMetrix™ HIV-1
Code produit 15945950 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Contrôle faible HIV-1 AcroMetrix
Contrôle moyen HIV-1 AcroMetrix
Conditionnement:
6mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15945950 Contrôle moyen HIV-1 AcroMetrix 6mL
18826734 Contrôle faible HIV-1 AcroMetrix 6mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15945950 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 964002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    699.15€
    448.28€ / 6mL
    Économisez 250.87€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Identifiez les augmentations d’erreur aléatoire ou systématique des procédures de test des acides nucléiques de l’ARN du VIH-1 grâce à ces contrôles qui sont réservés à un usage diagnostique in vitro.
Évaluez les performances des procédures de test de diagnostic moléculaire, notamment l’étape d’extraction de l’ARN, dans le cadre de la détermination quantitative et qualitative de l’ARN du virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) grâce aux contrôles Thermo Scientific™ AcroMetrix™ HIV-1. Ces contrôles peuvent être utilisés pour former le personnel de laboratoire et tester ses compétences, pour effectuer une comparaison inter-lots des kits de tests de réactifs et pour évaluer et comparer les évaluations intra-laboratoire et inter-laboratoire. Ces contrôles sont réservés à un usage diagnostique in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Contrôle moyen HIV-1 AcroMetrix
Substances à analyser détectables HIV-1
Type HIV-1 Control
Conditionnement 5 x 1.2mL
Quantité 5 x 1.2 mL