missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Contrôle AcroMetrix Multi-Analyte SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV A/B

Code produit 17472293 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17472293 1 Kit 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17472293 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 954516

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Valider et surveiller les performances des tests de diagnostic moléculaire pour la détection de la COVID-19, de la grippe A/B et du VRS A/B à l’aide du Thermo Scientific™ AcroMetrix™ Multi-Analyte SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV A/B Control (usage exclusivement réservé à la recherche).

Valider et surveiller les performances des tests de diagnostic moléculaire pour la détection de la COVID-19, de la grippe A/B et du VRS A/B à l’aide du AcroMetrix™ Multi-Analyte SARS-CoV-2, Flu A/B, VRS A/B Control (usage exclusivement réservé à la recherche).Ce contrôle multiplex peut être utilisé comme contrôle de dosage complet, de l’extraction à l’amplification et à la détection de la COVID-19, de la grippe A/B et du VRS A/B.

  • SARS-CoV-2 inactivé, Grippe A/B et virus respiratoire syncytial A/B dans un milieu de transport viral exclusif
  • Le contrôle complet des procédés imite un échantillon clinique
  • Contrôle positif quantitatif multiplexé
  • Le kit contient 5 flacons par kit x 1,5 ml par flacon
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage -20°C
Description Contrôle AcroMetrix Multi-Analyte SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV A/B (usage exclusivement réservé à la recherche)
Conditionnement Un kit contient 5 flacons par kit x 1,5 ml par flacon
Quantité 1 Kit
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.