Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 400 avec membrane Fluorodyne™ II
Description
- La membrane de stérilisation à double couche améliore la fiabilité
- L’évent d’air en amont évite la formation de vapeurs
- Fabriquées sans utiliser d’adhésifs pour minimiser les substances extractibles
- Pré-stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PVDF (hydrophile) |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 400 cm2 |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Type de sortie | Raccord cannelé cranté |