Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 400 avec membrane Supor™ EKV
Code produit 17184231
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sortie:
1 à 1,5 in Bride sanitaire
Raccord d’entrée cannelé 1/2 po avec cloche de remplissage sur le raccord de sortie
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de sortie unitSize
17184231 1 à 1,5 in Bride sanitaire 1 pièce
17194231 Raccord d’entrée cannelé 1/2 po avec cloche de remplissage sur le raccord de sortie 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17184231 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 12460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    137.81€ / 1 pièces
    Économisez 11.19€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capsules AcroPak conçues pour les applications de recherche uniquement.
  • Pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques
  • Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
  • La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PES Hydrophile
Porosité 0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 375 cm2
Type de sortie 1 à 1,5 in Bride sanitaire
Quantité 1 de chaque