Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 400 avec membrane Supor™ EKV
Description
- Pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques
- Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
- La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mi
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 375 cm2 |
| Type de sortie | Raccord d’entrée cannelé 1/2 po avec cloche de remplissage sur le raccord de sortie |
| Quantité | 1 de chaque |