Learn More
Cytiva Plaques de filtration à 24 puits AcroPrep™
GREENER_CHOICE
Code produit 17184651
Change view
Click to view available options
Quantité:
2/boîte
8/boîte
Type de membrane:
Omega
PP/PE
Supor
Porosité:
0,1 μm
0,45 μm
0,65/0,2 μm
0,65/0,2 μm avec filtre en profondeur
0,8 μm
1,2 μm
30 à 40 μm
5 μm
Conditionnement:
2 pièces
8 pièces
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
50 kDa
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de membrane Porosité unitSize MWCO
17184651 8/boîte Supor 0,65/0,2 μm avec filtre en profondeur 8 pièces -
17164651 2/boîte Supor 0,65/0,2 μm avec filtre en profondeur 2 pièces -
17174651 2/boîte Supor 0,65/0,2 μm 2 pièces -
17194651 8/boîte Supor 0,65/0,2 μm 8 pièces -
17309481 2/boîte Supor 0,1 μm 2 pièces -
17399471 8/boîte Supor 0,1 μm 8 pièces -
17329481 2/boîte Supor 0,45 μm 2 pièces -
17319481 8/boîte Supor 0,45 μm 8 pièces -
17349481 2/boîte Supor 0,8 μm 2 pièces -
17339481 8/boîte Supor 0,8 μm 8 pièces -
17369481 2/boîte Supor 1,2 μm 2 pièces -
17359481 8/boîte Supor 1,2 μm 8 pièces -
17389481 2/boîte Supor 5 μm 2 pièces -
17379481 8/boîte Supor 5 μm 8 pièces -
17309491 2/boîte Omega - 2 pièces 1 kDa
17399481 8/boîte Omega - 8 pièces 1 kDa
17329491 2/boîte Omega - 2 pièces 3 kDa
17319491 8/boîte Omega - 8 pièces 3 kDa
17349491 2/boîte Omega - 2 pièces 10 kDa
17339491 8/boîte Omega - 8 pièces 10 kDa
17369491 2/boîte Omega - 2 pièces 30 kDa
17359491 8/boîte Omega - 8 pièces 30 kDa
17389491 2/boîte Omega - 2 pièces 50 kDa
17379491 8/boîte Omega - 8 pièces 50 kDa
17309501 2/boîte Omega - 2 pièces 100 kDa
17399491 8/boîte Omega - 8 pièces 100 kDa
17329501 2/boîte PP/PE 30 à 40 μm 2 pièces -
17319501 8/boîte PP/PE 30 à 40 μm 8 pièces -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Code produit 17184651 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 97026
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une solution unique pour la filtration dans un format 24 puits : la gamme de plaques filtrantes AcroPrep™ 24 puits. Pour les applications telles que la purification des protéines, la filtration stérile, la filtration aqueuse générale, le dessalage, la diafiltration, la concentration et le fractionnement des échantillons de protéines et d’acides nucléiques.
Grâce aux membranes filtrantes multicouches et haute performance exclusives, les plaques permettent d’économiser du temps, de renforcer les performances et d’améliorer les flux de travail rationalisés. Disponibles en 4 types de membranes différentes. Chaque plaque est fournie avec une plaque de prélèvement à fond en V et un couvercle. Fonction d’automatisation conviviale. Compatible avec le système à vide. Convient à la centrifugation.
Plaques asymétriques Supor™ Membrane EKV :
A 0,65/0,2 μm asymétrique Supor EKV Membrane PES, disponible avec ou sans préfiltre de profondeur double couche. Le préfiltre en profondeur permet de clarifier les gros débris cellulaires avant la filtration à travers le filtre 0,65/0,2.μm EKV Supor membrane. La plaque de clarification à double couche permet une récupération fiable de > 95 % des protéines extracellulaires. monocouche AcroPrep La plaque filtrante à 24 puits contient 0,65/0,2 μm Supor EKV Cette membrane est conçue pour les applications nécessitant un filtrat stérile.
Assiettes avec Supor Membrane:
Le AcroPrep Supor Les plaques ont diverses utilisations, dans des applications telles que le conditionnement de résine pour la préparation d'échantillons, la filtration virale ou la cartographie du génome, selon la taille des pores choisie. Disponible en 0,1, 0,45, 0,8, 1,2 et 5 μGrâce à leurs indices de taille de pores de m, ces plaques filtrantes polyvalentes peuvent être intégrées en toute confiance dans un certain nombre de flux de travail de laboratoire au format 24 puits. Le Supor La membrane en polyéthersulfone permet une filtration rapide, présente de faibles propriétés de liaison aux protéines et offre une large compatibilité avec les médicaments et les produits chimiques. Chaque plaque est fournie avec une plaque de prélèvement inférieure en V ainsi qu’un couvercle emballés individuellement et irradiés aux rayons gamma. Compatible avec le vide pour l’automatisation, adapté à la centrifugeuse.
Plaques avec membrane Omega :
Le AcroPrep La plaque Omega pour le dessalage, la diafiltration, la concentration ou le fractionnement d'échantillons de protéines et d'acides nucléiques permet de gagner du temps en une seule étape et avec un seul appareil. La membrane d’ultrafiltration Omega est une membrane en polyéthersulfone spécialement modifiée pour minimiser la liaison aux protéines et aux acides nucléiques. La membrane Omega fonctionne sur le principe de l’exclusion stérique, en fractionnant les échantillons de leur poids moléculaire. Les molécules de grande taille peuvent être séparées des molécules de petite taille en sélectionnant le seuil de coupure de masse moléculaire (MWCO) approprié et en filtrant l'échantillon à travers ces plaques par centrifugation, sous vide ou sous pression positive, ce qui donne généralement les résultats suivants : ≥ Récupération de 90 % des molécules cibles.
Plaques avec membrane en PE/PP : 
La plaque PE/PP offre une grande taille de pores (30 à 40).μm) qui est idéal pour les applications végétales ou comme filtre cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Porosité 0,65/0,2 μm avec filtre en profondeur
Stérilité Stérile
Zone de filtration 1,6 cm2
Type de membrane Supor
Quantité 8/boîte
Type Plaque de filtration avec membrane
Volume (métrique) 7 mL