Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gélose, qualité bactériologique
Code produit 15129303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15129303 5 kg 5kg
12367153 250 g 250g
12357153 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15129303 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 443570050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Milieux microbiens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Qualité Bactériologique
Type de produit Gélose
À utiliser avec (application) Milieux microbiens
Type d’emballage Bouteille en plastique
Quantité 5 kg