Learn More
Thermo Scientific Chemicals Microbilles en verre, de 500 à 750 um
Code produit 10653015 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10653015 100 g 100g
10264954 25 g -
10163094 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10653015 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 397641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.20€
    57.65€ / 100g
    Économisez 11.55€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre
Quantité 100 g