Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,060-0,200 mm, 60Å
Code produit 10730941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
30 kg
Conditionnement:
30kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10730941 1 kg -
10723203 30 kg 30kg
15678625 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10730941 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 240370010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour la chromatographie sur colonne. | CAS : 7631-86-9 | O₂Si | 60,08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Porosité 60 Å
Quantité 1 kg
Matériau Gel de silice
À utiliser avec (application) Chromatographie sur colonne
RUO– À des fins de recherche uniquement