Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, solution à 40 % sans bisacrylamide
Code produit 15484859
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15484859 500 mL 500mL
15494859 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15484859 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62480.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Acrylamide is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Acrylamide is used as a chemical intermediate in production of polyacrylamides, for use in protein electrophoresis (PAGE), synthesis of dyes and copolymers for contact lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylamide est une matrice couramment utilisée pour la séparation électrophorétique des acides nucléiques et des protéines. L’acrylamide est utilisé comme intermédiaire chimique dans la production de polyacrylamides, pour l’électrophorèse des protéines (PAGE), la synthèse de colorants et de copolymères pour lentilles de contact.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Conservez à l’écart des acides, des agents oxydants, des sels de fer et du fer, du cuivre, du laiton, des initiateurs radicalaires libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-06-1
Formule moléculaire C3H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
Numéro MDL MFCD00008032
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nom IUPAC prop-2-enamide
SMILES NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylamide
Note relative au nom bisacrylamide free
Forme physique Liquide
Concentration 40% soln
Couleur Incolore
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3426
Beilstein 605349
Merck Index 14,129
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrylamide (40%) Solutions
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide