Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, solution à 40 % sans bisacrylamide
Description
Acrylamide is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Acrylamide is used as a chemical intermediate in production of polyacrylamides, for use in protein electrophoresis (PAGE), synthesis of dyes and copolymers for contact lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acrylamide est une matrice couramment utilisée pour la séparation électrophorétique des acides nucléiques et des protéines. L’acrylamide est utilisé comme intermédiaire chimique dans la production de polyacrylamides, pour l’électrophorèse des protéines (PAGE), la synthèse de colorants et de copolymères pour lentilles de contact.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Conservez à l’écart des acides, des agents oxydants, des sels de fer et du fer, du cuivre, du laiton, des initiateurs radicalaires libres.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acrylamide |
| Note relative au nom | bisacrylamide free |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 40% soln |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 1 L |
| Numéro UN | UN3426 |
| Beilstein | 605349 |
| Merck Index | 14,129 |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |
Sécurité et traitement
- Acrylamide (40%) Solutions
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide