Learn More
Acrylamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433377 2500 g 2500g
11423377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11433377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17157.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Acrylamide is used as a monomer in the synthesis of polyacrylamides, which finds application as water-soluble thickeners in waste water treatment, gel electrophoresis, ore processing and dyes production. In molecular biology, it is used as a carrier as well as involved in the precipitation of small amounts of DNA. It plays an important role as an intermediate in the preparation of N-methylol acrylamide and N-butoxyacrylamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylamide est utilisé comme monomère dans la synthèse de polyacrylamides, qui trouve son application comme épaississants hydrosolubles dans le traitement des eaux usées, l’électrophorèse sur gel, le traitement du minerai et la production de colorants. En biologie moléculaire, il est utilisé comme vecteur ainsi que dans la précipitation de petites quantités d’ADN. Il joue un rôle important en tant qu’intermédiaire dans la préparation de l’acrylamide de N-méthylol et du N-butoxyacrylamide.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants, les agents réducteurs, les fers et sels de fer, le cuivre, l’aluminium, le laiton et les initiateurs radicalaires libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-06-1
Formule moléculaire C3H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
Numéro MDL MFCD00008032
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nom IUPAC prop-2-énamide
SMILES NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylamide
Point de fusion 82°C to 85°C
Densité 1.322
Point d’ébullition 125°C (25 mmHg)
Point d’éclair 138°C (280°F)
Odeur Odorless
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2074
Beilstein 605349
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,129
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 71.08
Pourcentage de pureté ≥98%