Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, 99,5 %, de qualité biologie moléculaire
Code produit 15487439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487439 1 kg 1kg
15477439 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15487439 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66184.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Acrylamide solution is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Also used for preparing slab gel gradients for PAGE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution d’acrylamide est une matrice couramment utilisée pour la séparation électrophorétique des acides nucléiques et des protéines. Également utilisée pour la préparation des gradients de gel de dalle pour PAGE.
Solubilité
Partiellement solubles dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière, à conserver dans l’obscurité, à l’abri de la lumière. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-06-1
Formule moléculaire C3H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
Numéro MDL MFCD00008032
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nom IUPAC prop-2-enamide
SMILES NC(=O)C=C
Specifications
Nom chimique ou matériau Acrylamide
Point de fusion 82°C to 85°C
Couleur Blanc
Densité 1.322 g/mL
Point d’ébullition 125°C (25 mmHg)
Point d’éclair 138°C (280°F)
Odeur Odorless
Formule linéaire CH2=CHCONH2
Quantité 1 kg
Numéro UN UN2074
Beilstein 605349
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,129
Informations sur la solubilité Partly soluble in water.
Poids de la formule 71.08
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Poudre