Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, +99 %, pour la biochimie, qualité d’électrophorèse
Code produit 11349686 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11349686 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10081860 100 g Flacon en plastique 100g
10711441 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11349686 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 164850025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
L’acrylamide, numéro CAS 79-06-1, est un composé d’amide organique utilisé comme monomère dans la synthèse des polyacrylamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acrylamide est un composé d’amide organique principalement utilisé comme monomère dans la synthèse du polyacrylamide
• L’acrylamide se forme dans des aliments contenant des glucides, principalement lorsque ces aliments sont frits, grillés ou cuits
Applications
• Lors d’expériences en laboratoire, l’acrylamide participe à des réactions chimiques comme intermédiaire dans la préparation de composés N-méthylol acrylamide et N-butoxyacrylamide
•Pour l’utilisation moléculaire, ce composé peut être utilisé comme vecteur et est impliqué dans la précipitation de petites quantités d’ADN
• Dans les expériences moléculaires, il est utilisé dans l’électrophorèse sur gel, y compris le transfert Western et SDS-PAGE, pour séparer les protéines et les macromolécules en fonction de leur taille et de leur charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-06-1
Formule moléculaire C3H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
Numéro MDL MFCD00008032
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nom IUPAC prop-2-énamide
SMILES NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylamide
Note relative au nom 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Acide acrylique 0.002% max.
Point d’ébullition 125.0°C (25.0 mmHg)
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 82.0°C to 86.0°C
Conductivité 5 umhos (40% max. aqueous solution)
Densité 1.1220g/mL
Couleur Blanc
pH 5.5 to 6.5 (10% soln., 0.1 M NaCl, 25°C)
Quantité 2.5 kg
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire H2C=CHCONH2
Beilstein 02, 400
Merck Index 15, 120
Informations sur la solubilité Solubility in water: 21.5g/L (30°C). Other solubilities: solubilities in g/100mL solvent (30°C):, methanol 155; ethanol 86.2; acetone 63.1;, ethyl acetate 12.6; chloroform 2.66;, benzene 0.346; heptane 0.0068, soluble in ether
Poids de la formule 71.08
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie