Learn More
Acrylamide : Bis-Acrylamide 37,5:1 (solution à 40 %/électrophorèse), Fisher BioReagents
Code produit 30117569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30117569 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30117569 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP14101
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Cette solution d'acrylamide est prémélangée pour une réticulation à 2,6 % et convient à la séparation des protéines de haut poids moléculaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylamide: Bis-Acrylamide 37.5:1
Note relative au nom Solution à 40 %
Forme physique Liquide
CAS 79-06-1, 110-26-9, 7732-18-5
Conductivité 10 μmhos max.
Couleur Incolore
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en PP
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Formule moléculaire C3H5NO
Numéro MDL MFCD00008032
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nom IUPAC prop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Qualité Électrophorèse