Learn More
Acrylamide, qualité électrophorèse, 99+ %
Code produit 11318136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318136 500 g 500g
11398126 25 g 25g
11308136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11318136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15075.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
L’acrylamide / N,N’-méthylène-bisacrylamide, nuéro CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, est un composé hydrosoluble qui se réticule pour produire des gels de polyacrylamide largement utilisés en chromatographie et dans la séparation électrophorétique des acides nucléiques et des protéines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’acrylamide / N,N’-méthylène-bisacrylamide est une poudre cristalline blanche, soluble dans l’eau et inodore
  • Ce composé se polymérise en présence de radicaux libres pour générer des gels dont la taille des pores peut être régulée en manipulant les concentrations relatives de ce mélange de composés
Applications
  • Les gels de polyacrylamide sont largement utilisés en biochimie, en chimie médico-légale, en génétique, en biologie moléculaire et en biotechnologie pour séparer les protéines ou les acides nucléiques, en fonction de leur mobilité électrophorétique
  • En raison de leur résolution plus élevée par rapport à d’autres gels, les gels de polyacrylamide sont également utilisés dans l’analyse de plus petites espèces d’ARN à partir d’échantillons mélangés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-06-1
Formule moléculaire C3H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
Numéro MDL MFCD00008032
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nom IUPAC prop-2-énamide
SMILES NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylamide
Point de fusion 82°C to 85°C
Densité 1.322
Point d’ébullition 125°C (25 mmHg)
Point d’éclair 138°C (280°F)
Odeur Odorless
Formule linéaire CH2=CHCONH2
Quantité 500 g
Numéro UN UN2074
Beilstein 605349
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,129
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 71.08
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Électrophorèse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrylamide, electrophoresis grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide