Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / N,N-méthylène-bisacrylamide19:1 pour la biochimie, solution de mélange à 40 %
Code produit 10430052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10430052 500 ml 500mL
10708552 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10430052 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 330205000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    89.65€ / 500mL
    Économisez 19.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Nom chimique ou matériau Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 19:1
Forme physique Liquide
Acide acrylique 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
% min. CAS 59.0
% max. CAS 61.0
Conductivité 3μS/cm Max.
Couleur Incolore
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H5NO
Numéro MDL MFCD00008032
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nom IUPAC prop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Qualité Biochimie