Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / N,N’-Méthylènebisacrylamide 29:1, pour la biochimie, solution de mélange à 40 % dans l’eau
Code produit 10152961 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10152961 500 ml 500mL
10245481 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10152961 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 330215000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    81.65€ / 500mL
    Économisez 21.35€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
L’acrylamide / N,N’-méthylène-bisacrylamide, nuéro CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, est un composé hydrosoluble qui se réticule pour produire des gels de polyacrylamide largement utilisés en chromatographie et dans la séparation électrophorétique des acides nucléiques et des protéines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’acrylamide / N,N’-méthylène-bisacrylamide est une poudre cristalline blanche, soluble dans l’eau et inodore
  • Ce composé se polymérise en présence de radicaux libres pour générer des gels dont la taille des pores peut être régulée en manipulant les concentrations relatives de ce mélange de composés
Applications
  • Les gels de polyacrylamide sont largement utilisés en biochimie, en chimie médico-légale, en génétique, en biologie moléculaire et en biotechnologie pour séparer les protéines ou les acides nucléiques, en fonction de leur mobilité électrophorétique
  • En raison de leur résolution plus élevée par rapport à d’autres gels, les gels de polyacrylamide sont également utilisés dans l’analyse de plus petites espèces d’ARN à partir d’échantillons mélangés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Nom chimique ou matériau Acrylamide / N,N′-Methylenebisacrylamide 29:1
Forme physique Liquide
Acide acrylique 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
% min. CAS 59.0
% max. CAS 61.0
Conductivité 3μS/cm Max.
Couleur Incolore
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H5NO
Numéro MDL MFCD00008032
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nom IUPAC prop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 29:1, 40% mix solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide