Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / N,N’-Méthylènebisacrylamide 29:1, pour la biochimie, solution de mélange à 40 % dans l’eau
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- L’acrylamide / N,N’-méthylène-bisacrylamide est une poudre cristalline blanche, soluble dans l’eau et inodore
- Ce composé se polymérise en présence de radicaux libres pour générer des gels dont la taille des pores peut être régulée en manipulant les concentrations relatives de ce mélange de composés
Applications
- Les gels de polyacrylamide sont largement utilisés en biochimie, en chimie médico-légale, en génétique, en biologie moléculaire et en biotechnologie pour séparer les protéines ou les acides nucléiques, en fonction de leur mobilité électrophorétique
- En raison de leur résolution plus élevée par rapport à d’autres gels, les gels de polyacrylamide sont également utilisés dans l’analyse de plus petites espèces d’ARN à partir d’échantillons mélangés
Specifications
Specifications
| Absorbance | (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm |
| Nom chimique ou matériau | Acrylamide / N,N′-Methylenebisacrylamide 29:1 |
| Forme physique | Liquide |
| Acide acrylique | 0.001% max. |
| CAS | 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1 |
| % min. CAS | 59.0 |
| % max. CAS | 61.0 |
| Conductivité | 3μS/cm Max. |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 100 ml |
| Show More |