Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / N,N’-Methylenebisacrylamide 37,5 : 1, pour la biochimie, 40 % de solution mélange
Code produit 10113011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10113011 100 ml 100mL
10397511 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10113011 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 330221000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
L’acrylamide / N,N’-méthylène-bisacrylamide, nuéro CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, est un composé hydrosoluble qui se réticule pour produire des gels de polyacrylamide largement utilisés en chromatographie et dans la séparation électrophorétique des acides nucléiques et des protéines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Nom chimique ou matériau Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1
Forme physique Liquide
Acide acrylique 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
% min. CAS 59.0
% max. CAS 61.0
Conductivité 3μS/cm Max.
Couleur Incolore
Quantité 100 ml
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H5NO
Numéro MDL MFCD00008032
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nom IUPAC prop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 37.5:1, 40% mix solution inwater
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide