Learn More
Acrylamide (blanc, cristaux ressemblant à des aiguilles / électrophorèse), Fisher BioReagents
Code produit 10235203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10235203 500 g Flacon poly 500g
10562595 100 g Flacon poly 100g
10502605 5 kg Seau en PE 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10235203 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP170500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Cet acrylamide 3X est recristallisé pour obtenir un matériau cristallin de haute pureté adapté à la séparation électrophorétique des protéines et des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-06-1
Formule moléculaire C3H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
Numéro MDL MFCD00008032
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nom IUPAC prop-2-énamide
SMILES NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylamide
Forme physique Solide
Acide acrylique 0,002% max.
Point d’ébullition °125C
Point de fusion 82 °C
Conductivité 2,50 μmhos max.
Couleur Blanc
pH 6,5 à 8,0
Quantité 500 g
DNase Sans DNase
Conditionnement Flacon poly
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99,9 %
Formule linéaire CH2:CHCONH2
Merck Index 15, 120
Poids de la formule 71.08
Pourcentage de pureté ≥99,9 %
Qualité Électrophorèse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrylamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.