Learn More
Acide acrylique, 97 %, stab. avec env. 200 ppm de 4-méthoxyphénol
Code produit 11326876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326876 100 g -
11336876 500 g 500g
11346876 2500 g 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11326876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04280.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-10-7 | C3H4O2 | 72.063 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide acrylique agit comme précurseur dans la production d’acide 3-hydroxypropionique. Il est utilisé dans la préparation de résines absorbantes d’eau. Il réagit avec les alcools pour préparer les esters correspondants. Ses esters sont utilisés comme matières premières pour les résines synthétiques, les caoutchoucs, les adhésifs de revêtement, les peintures à base d’eau, les revêtements de sol et les adhésifs. Il est également utilisé pour préparer la formation d’homopolymères ou de copolymères en réagissant avec d’autres monomères comme les acrylamides, l’acrylonitrile, le vinyle, le styrène et le butadiène.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la lumière et à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, l’oxygène, les initiateurs de polymérisation, les amines et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-10-7
Formule moléculaire C3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.063
Numéro MDL MFCD00004367
Clé InChI NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
CID PubChem 6581
ChEBI CHEBI:18308
Nom IUPAC Acide prop-2-énoïque
SMILES C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylic acid
Note relative au nom stabilized with ≈200ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion ∼13°C
Densité 1.051
Point d’ébullition 138°C to 139°C
Point d’éclair 54°C (130°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire H2C=CHCO2H
Indice de réfraction 1.4202
Quantité 100 g
Numéro UN UN2218
Beilstein 635743
Merck Index 14,130
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.06
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylic acid