Learn More
Acide acrylique, faible teneur en eau, 99,5 %, stab. avec ≈ 200 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11470570
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Unit Size:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11470570 500 mL 500mL
11329538 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11470570 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043359.AP
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 79-10-7 | C3H4O2 | 72.063 g/mol
Acrylic acid acts as a precursor in the production of 3-hydroxypropionic acid. It is used in the preparation of water-absorbent resins. It reacts with alcohols to prepare the corresponding esters. Its esters are used as raw materials for synthetic resins, rubbers, coating adhesives, water-based paints, floor polishes and adhesives. It is also used to prepare forming homopolymers or copolymers by reacting with other monomers like acrylamides, acrylonitrile, vinyl, styrene, and butadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-10-7
Formule moléculaire C3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.063
Numéro MDL MFCD00004367
Clé InChI NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
CID PubChem 6581
ChEBI CHEBI:18308
Nom IUPAC Acide prop-2-énoïque
SMILES C=CC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Acrylic acid
Note relative au nom Low water content, Stabilized with ≈200ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion ∼13°C
Densité 1.051 g/mL
Point d’ébullition 138°C to 139°C
Point d’éclair 54°C (130°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4202
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2218
Beilstein 635743
Merck Index 14,130
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.06
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acrylic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylic acid