Learn More
Acide acrylique (stabilisé avec MEHQ), TRC
Code produit 30010485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010485 5 g 5g
30006493 100 g 100g
30009204 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1913505G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-10-7
Formule moléculaire C3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Synonyme 2-Propenoic Acid, Acroleic Acid, Ethylenecarboxylic Acid, NSC 4765, Propenoic Acid, Vinylformic Acid;
Nom IUPAC Acide prop-2-énoïque
SMILES OC(C=C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylic Acid
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
Poids de la formule 72.0211
Pourcentage de pureté >95%