Learn More
Acide acrylique, techn. 90 %, stab.
Code produit 15492437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492437 500 mL 500mL
15402447 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045779.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-10-7
Formule moléculaire C3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.063
Numéro MDL MFCD00004367
Clé InChI NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
CID PubChem 6581
ChEBI CHEBI:18308
Nom IUPAC Acide prop-2-énoïque
SMILES C=CC(=O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Acrylic acid
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion ∼13°C
Densité 1.051 g/mL
Point d’ébullition 138°C to 139°C
Point d’éclair 54°C (129°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire H2C=CHCO2H
Indice de réfraction 1.4202
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2218
Beilstein 635743
Merck Index 14,130
Informations sur la solubilité Completely miscible in water.
Poids de la formule 72.06
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.