Learn More
Key Instruments™ Débitmètre d’air en acrylique Flo-Rite™
Code produit 11968034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
0,04 à 0,5 l/min
0,1 à 1 L/min
1 à 10 l/min
1 l/min
30 à 280 l/min
5 l/min
Hauteur (métrique):
102mm
102 mm
165mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Hauteur (métrique) Conditionnement
11968034 1 à 10 l/min 165mm 1 pièce
11988014 0,04 à 0,5 l/min 102 mm 1 pièce
11927425 0,1 à 1 L/min 102 mm 1 pièce
11994968 1 l/min 102mm 1 pièce
11959718 5 l/min 102 mm 1 pièce
11948044 30 à 280 l/min 165mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11968034 Fournisseur Key Instruments™ Code fournisseur FR4A41BVBN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.28€
    163.60€ / 1 pièces
    Économisez 255.68€
    60% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Débitmètre en acrylique standard de haute précision pour liquides ou gaz. Le débitmètre d’air en acrylique Key Instruments™ Flo-Rite™ permet une lecture directe des débits de l’air ou de l’eau et est disponible avec des unités de mesure impériales ou métriques.
CARACTÉRISTIQUES
  • Facile à lire avec unités de mesure impériales ou métriques
  • Plage d’eau allant de 4 cm3/min à 20 gal/min
  • Plage d’air allant de 40 cm3/min à 4000 L/min
  • Inserts filetés en laiton pour une installation rapide
  • Démontage et montage faciles pour l’entretien
  • Structure en acrylique transparent monobloc et durable
  • Flotteur stable et facile à lireQualité supérieure
APPLICATIONS
  • Équipement d’échantillonnage de l’air pour l’aquaculture
  • Équipement de désalinisation
  • Analyseurs de gazSystèmes médicaux
  • Équipement de phototraitement
  • Systèmes de traitement et de distribution de l’eau
Specifications
Type Débitmètre
Précision ± 3 %
Débit d’air 1 à 10 l/min
Pression nominale 100 psi
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec de l’air/du gaz ou de l’eau
Hauteur (métrique) 165mm
Matériau de la pièce interne Acrylique
Reproductibilité ± 0,5%
Largeur (métrique) 165 mm
Balance 50, 100 ou 127 mm
Matériau d’étanchéité Buna-N
Température (métrique) 65°C
Valve Oui