Learn More
Megro™ Support de boîte à gants en acrylique en verre
Code produit 15752728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
25 x 13 x 7,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15752728 25 x 13 x 7,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15752728 Fournisseur Megro™ Code fournisseur MEG136601
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le stockage prêt à l’emploi des gants d’examen.
  • Comprend du matériel de montage mural
  • 25 x 13 x 7,5cm
  • Transparente pour une bonne visualisation du contenu
  • Plexiglas acrylique
Spécification
Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 25 x 13 x 7,5 cm
Capacité Gants
Matériau Plexiglas acrylique
Mounting Fixation murale
À utiliser avec (application) Stockage de la boîte à gants d’examen