Learn More
Fisherbrand™ Support de boîte à gants en acrylique
Code produit 11817112 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Boîtes à gants jetables, 1 boîte
Boîtes à gants jetables, 2 boîtes
Boîtes à gants jetables, 3 boîtes
Dimensions (P x l x H) intérieures:
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dimensions (P x l x H) intérieures Conditionnement
11817112 Boîtes à gants jetables, 3 boîtes 110 x 295 x 385 mm 1 pièce
11897102 Boîtes à gants jetables, 1 boîte 110 x 141 x 260 mm 1 pièce
11807112 Boîtes à gants jetables, 2 boîtes 110 x 295 x 260 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11817112
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gardez les gants rangés et prêts à être utilisés immédiatement. Le support pour boîte de gants en acrylique Fisherbrand™ comprend un insert en mousse garantissant un ajustement sûr et une distribution facile.
  • Les supports en acrylique transparent comprennent un insert en mousse de polyester pour maintenir fermement les gants de différentes tailles. –Un ajustement parfait facilite le retrait des gants.
  • Tous les supports s’adaptent à la plupart des grandes marques de boîtes
  • Vis de montage incluses
Spécification
Type de produit Support de la boîte à gants
Couleur Transparent
Profondeur (métrique) 110 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 110 x 295 x 385 mm
Largeur (métrique) 295 mm
Hauteur (métrique) 260 mm
Capacité Boîtes à gants jetables, 3 boîtes
Matériau Acrylique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 3
Product Style Chargement latéral
Comprend Vis pour montage mural
Quantité 1 de chaque