Learn More
Fisherbrand™ Support de boîte à gants en acrylique
Code produit 16594231 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Boîtes à gants jetables, 1 boîte
Boîtes à gants jetables, 3 boîtes
Boîtes à gants jetables, 4 boîtes
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16594231 Boîtes à gants jetables, 3 boîtes 1 pièce
16574231 Boîtes à gants jetables, 1 boîte 1 pièce
16504241 Boîtes à gants jetables, 4 boîtes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16594231
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solutions de stockage de lignes propres adaptées à la bonne organisation du laboratoire, avec des parois thermocourbées pour simplifier la construction et prévenir les ruptures accidentelles.
  • Les parois épaisses thermocourbées simplifient la construction et limitent la casse accidentelle
  • Les porte-gants triples et quadruples permettent de charger les boîtes à gants par le haut ou le côté
  • S’adapte aux boîtes à gants standard pouvant atteindre des profondeurs jusqu’à 3,75 in
  • Le support offre de la polyvalence tout en permettant un stockage peu encombrant
  • Peut être monté verticalement ou horizontalement. La visserie est incluse
Spécification
Type de produit Support de la boîte à gants
Couleur Transparent
Longueur (impériale) 10,4 in
Longueur (métrique) 26,3 cm
Largeur (impériale) 4 po
Largeur (métrique) 10,4 cm
Hauteur (impériale) 16 po
Hauteur (métrique) 40,8 cm
Capacité Boîtes à gants jetables, 3 boîtes
Matériau Acrylique
Mounting Fentes en trou de serrure
No. of Compartments 1
Comprend Visserie de montage