Learn More
Brady™ Centre de verrouillage groupé en acrylique
Code produit 11796775 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
18 crochets
3 crochets
8 crochets
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11796775 18 crochets 1 pièce
11706695 3 crochets 1 pièce
10421100 8 crochets 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11796775 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 800127
En stock
Utilisez le centre de consignation de groupe en acrylique pour les situations de consignation de groupe impliquant un grand nombre de travailleurs et d'équipements. Peut également servir de boîte de rangement pour cadenas. La couverture avant transparente permet de visualiser facilement le contenu.
  • Pour les situations de verrouillage collectif impliquant un grand nombre de travailleurs et d'équipements.
  • Peut également servir de boîte de rangement pour cadenas.
  • La couverture avant transparente permet de visualiser facilement le contenu.
  • 8 crochets pour les clés et 1 emplacement pour les cadenas.
  • Les coffres-forts sont fournis vides.
Spécification
Type de produit Boîtier de verrouillage
Alternate Part Number CENTRE DE VERROUILLAGE DE GROUPE 18 CROCHETS
Couleur Rouge
Matériau Acrylique
Profondeur (impériale) 2,52 in
Profondeur (métrique) 64 mm
Description Centre de verrouillage de groupe - 18 crochets
Dimensions (P x L x H) 64 x 406 x 195 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 7,68 in
Hauteur (métrique) 195 mm
Comprend 18 crochets
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 15,98 in
Largeur (métrique) 406 mm