Learn More
Cole-Parmer™ Porte-pipette coudé
Code produit 11734949 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11734949 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11734949 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 6353502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    184.07€ / 1 pièces
    Économisez 21.93€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-01-2027
Ce porte-pipettes incliné permet un rangement sûr et pratique ainsi qu'une récupération facile de vos pipettes.
  • Permet de garder les pipettes à portée de main et bien rangées.
Spécification
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 3,5 in
Hauteur (impériale) 16 in
Profondeur (impériale) 11,5 in
Profondeur (métrique) 292,1 mm
Type de produit Rack pour pipettes
Hauteur (métrique) 406,4 mm
Largeur (métrique) 88,9 mm