Learn More
Karl Hecht™ Supports de pipettes inclinés Assistent™
Code produit 10698861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
6
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
10698861 6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10698861 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 42590006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.47€
    31.47€ / 1 pièces
    Économisez 95.00€
    75% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Pour un stockage sûr et sécurisé des pipettes en laboratoire. Les supports de pipettes inclinés Assistent™ Karl Hecht™ sont fabriqués en Plexiglas™.
  • Maintient 6 pipettes
  • Pour les pipettes de mesure et volumétriques
  • Trous d’env. 17,5 mm, largeur d’env. 123 mm
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Acrylique
Positions 6
À utiliser avec (équipement) Pipettes
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Longueur (métrique) 190 mm
Profondeur (métrique) 123 mm
Type de produit Support de pipettes