Learn More
Cytiva Chemise thermostatique en plastique acrylique
Code produit 10660951 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diamètre (métrique) interne:
16 mm
26 mm
50 mm
Hauteur (métrique):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Diamètre (métrique) interne Hauteur (métrique) Conditionnement
10660951 200 mm 26 mm 200 mm 1 pièce
10732852 400 mm 16 mm 400 mm 1 pièce
10526740 700 mm 16 mm 700 mm 1 pièce
10743802 1000 mm 26 mm 1000 mm 1 pièce
10392910 400 mm 26 mm 400 mm 1 pièce
10733042 700 mm 26 mm 700 mm 1 pièce
10009219 1000 mm 50 mm 1000 mm 1 pièce
10230930 200 mm 50 mm 200 mm 1 pièce
10601721 300 mm 50 mm 300 mm -
10691711 600 mm 50 mm 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10660951 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18100082
En stock
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermostat
Matériau Plastique acrylique
Température max. (métrique) 60°C
Hauteur (métrique) 200 mm
Diamètre (métrique) interne 26 mm
Diamètre (métrique) externe 200 mm