Learn More
Brady™ Ruban de marquage rétroréfléchissant en acrylique
Code produit 11771925 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bandes noires et jaunes
Rayures noires et blanches
Rouge sur blanc
Dimensions (L x l):
4,5 m x 50 mm
4,5 m x 75 mm
Conditionnement:
1 ROLL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
11771925 Rayures noires et blanches 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11761925 Bandes noires et jaunes 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11781925 Bandes noires et jaunes 4,5 m x 75 mm 1 ROLL
11701645 Rouge sur blanc 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11711645 Rouge sur blanc 4,5 m x 75 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11771925 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 076310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.50€
    34.23€ / 1 rouleaux
    Économisez 6.27€
    15% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Le balisage des itinéraires de transport doit être à la fois flexible et durable, car il est constamment adapté à l'évolution des exigences et des besoins au sein de votre installation ou entrepôt. Ce ruban de marquage rétroréfléchissant en acrylique offre une marge de sécurité supplémentaire lors des pannes de courant, la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.
  • Le balisage des itinéraires de transport doit être à la fois flexible et durable, car il est constamment adapté à l'évolution des exigences et des besoins au sein de votre installation ou entrepôt.
  • Ces rubans offrent une marge de sécurité supplémentaire en cas de panne de courant, la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.
Spécification
Alternate Part Number B957 2 in RUBAN RÉFLÉCHISSANT À RAYURES NOIRES ET BLANCHES X5YDS
Certifications/Conformité ASTM D 2979, ASTM D 523
Dimensions (L x l) 4,5 m x 50 mm
Finition Semi-brillant
À utiliser avec (application) Marquages pour installations utilitaires, piquets de signalisations réfléchissants Bradystake, bandes de signalisation réfléchissantes
Longueur (impériale) 15 ft.
Longueur (métrique) 4,5 m
Quantité d’emballage 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur 0,081 mm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50 mm
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Rayures noires et blanches
Matériau Plastique
Type de produit Bandes réfléchissantes