Learn More
Fisherbrand™ Support pour lunettes de sécurité en acrylique 12 unités
Code produit 16514241 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16514241 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16514241
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Solutions de stockage de ligne propres, parfaites pour l’organisation des laboratoires. Le support pour lunettes de sécurité en acrylique Fisherbrand 12 unités est fabriqué en acrylique transparent et durable.
  • Les poignées intégrées de chaque côté permettent une installation facile
  • Le support peut être monté verticalement, horizontalement ou placé sur la paillasse
  • Le support offre de la polyvalence tout en permettant un stockage peu encombrant
  • Tous les accessoires de montage inclus
Spécification
Hauteur (impériale) 9,25 in
Hauteur (métrique) 23,5 cm
Largeur (impériale) 6,75 in
Largeur (métrique) 17,145 cm
Couleur Transparent
L’appareil peut contenir 12 lunettes de sécurité
Type de produit Boîte de stockage pour lunettes
À utiliser avec (application) Stockage de 12 paires de lunettes de sécurité
Comprend Accessoires de montage
Longueur (impériale) 12,25 in
Longueur (métrique) 31,11 cm
Matériau Acrylique
Jetable Reusable