Learn More
Sanplatec™ Dessiccateur sous vide en plastique de type MB
Description
- Bonne visibilité de tous les côtés et matériel durable
- Jètre à vide : pour 0 à 0,1 MPa
- Porte avant avec joint en silicone et 4 loquets
- 2 vannes équipées pour le remplacement du vide et des gaz
Spécification
Spécification
| Matériau | Acrylique |
| Type de produit | Dessiccateur à vide |
| Type de porte | Avant ouverte |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Volume (métrique) | 15 l |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 235 x 260 x 200 mm |
| Hauteur (métrique) | 363 mm |
| Profondeur (métrique) | 321 mm |
| Poids (métrique) | Env. 11 kg |