Learn More
Sanplatec™ Boîte à gants sous vide en acrylique transparent, VG-600N
Code produit 30242895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acrylique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
30242895 Acrylique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
  • La boîte à sous-vide est conçue pour supporter un vide complet dans le corps principal et dans la boîte de passage, mais une aspiration et une aspiration rapides peuvent causer des dommages et une détérioration prématurée de la boîte à gant.
  • Lorsqu’il est utilisé comme dessiccateur à vide, veillez à l’utiliser avec le couvercle de la chambre à gant.
  • La sonde à vide indique la pression différentielle entre la pression artérielle et l’intérieur de la boîte à gants.(unité : MPa)
  • Un fonctionnement interne sous pression réduite n’est pas possible.
Code produit 30242895 Fournisseur Sanplatec™ Code fournisseur 27379+BS/RCVG600N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8620.00€
    8057.93€ / 1 pièces
    Économisez 562.07€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-03-2027
  • La boîte à sous-vide est conçue pour supporter un vide complet dans le corps principal et dans la boîte de passage, mais une aspiration et une aspiration rapides peuvent causer des dommages et une détérioration prématurée de la boîte à gant.
  • Lorsqu’il est utilisé comme dessiccateur à vide, veillez à l’utiliser avec le couvercle de la chambre à gant.
  • La sonde à vide indique la pression différentielle entre la pression artérielle et l’intérieur de la boîte à gants.(unité : MPa)
  • Un fonctionnement interne sous pression réduite n’est pas possible.
Boîte à gants de taille moyenne avec sas.
  • Les boîtes à gants en acrylique peuvent être mises en place à un coût inférieur à celui des boîtes à gants en métal.
  • Grâce à notre technologie unique, elle excelle en matière d'étanchéité et de résistance.
  • Exemple d'utilisation : Recherche sur les batteries de nouvelle génération, les semi-conducteurs, les catalyseurs, l'analyse des oligo-éléments et des échantillons, la recherche en sciences de la vie, etc.
  • Manipulation aisée pour déplacer des objets à l'intérieur et à l'extérieur par la porte latérale gauche.
  • Utilisez le sas de passage droit pour faire entrer et sortir le matériel pendant l'opération.
  • Accessoires de vanne : corps 2 pièces, boîte de transfert 2 pièces, port pour gants 1 pièce, raccord côté pompe 2 pièces, manomètre à vide : corps, boîte de transfert 1 pièce (0 à 0,1 MPa), gant : bande de gant : chaque paire, porte du port de gants : 1 paire (lors de la décompression), diamètre de la buse de la soupape : 9 mm
  • Dimensions intérieures du sas : 250 mm (L) x 200 mm (P) x 200 mm (H)
  • Grâce à nos solutions sur mesure, nous répondons à diverses demandes, y compris les modifications de taille et de forme.
  • Les boîtes à gants en acrylique peuvent être mises en place à un coût inférieur à celui des boîtes à gants en métal.
  • Grâce à notre technologie unique, elle excelle en matière d'étanchéité et de résistance.
  • Exemple d'utilisation : Recherche sur les batteries de nouvelle génération, les semi-conducteurs, les catalyseurs, l'analyse des oligo-éléments et des échantillons, la recherche en sciences de la vie, etc.
  • Manipulation aisée pour déplacer des objets à l'intérieur et à l'extérieur par la porte latérale gauche.
  • Utilisez le sas de passage droit pour faire entrer et sortir le matériel pendant l'opération.
  • Accessoires de vanne : corps 2 pièces, boîte de transfert 2 pièces, port pour gants 1 pièce, raccord côté pompe 2 pièces, manomètre à vide : corps, boîte de transfert 1 pièce (0 à 0,1 MPa), gant : bande de gant : chaque paire, porte du port de gants : 1 paire (lors de la décompression), diamètre de la buse de la valve : 9 mm
  • Dimensions intérieures du sas : 250 mm (L) x 200 mm (P) x 200 mm (H)
  • Grâce à nos solutions sur mesure, nous répondons à diverses demandes, y compris les modifications de taille et de forme.
Spécification
Type de produit Boîte de gants
Type de filtre Aucun
Type d’éclairage Aucun
Matériau Acrylique
Poids (métrique) 80 kg