Learn More
Acrylonitrile-2-d1, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acrylonitrile-2-D |
| CAS | 4635-82-9 |
| Formule moléculaire | C3 D H2 N |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 2-Propenenitrile-2-d (9CI), Acrylonitrile-2-d (6CI, 7CI, 8CI), 2-Deuterioprop-2-enenitrile, 2-Deutero-2-propenenitrile, α-Deuterated acrylonitrile, Acrylonitrile-2-D |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i2D |
| SMILES | [2H]C(=C)C#N |
| Nom IUPAC | 2-deutéroprop-2-énénitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 54.0688 |
| Poids de la formule | 54.0328 |