Learn More
Acrylonitrile, 99+ %, stab. avec env. 40ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494354 500 mL 500mL
11324619 100 mL 100mL
11404364 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494354 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13058.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107-13-1 | C3H3N | 53.064 g/mol
Acrylonitrile acts as a monomer used in the production of polyacrlonitrile plastics, adhesives and synthetic rubber. It is also used for the synthesis of copolymers such as styrene-acrylonitrile, acrylonitrile butadiene styrene, acrylonitrile styrene acrylate. It is involved in the preparation of adiponitrile by dimerization, which finds application in polyamide synthesis. It acts as a precursor to acrylamide and acrylic acid. It is used as dienophile in Diels-Alder reactions. It acts as a chemical intermediate in the synthesis of antioxidants, active pharmaceutical ingredients, dyes, and surface-active agents. Further, it is utilized for the preparation of acrylic fibers, resins and nitrile rubbers. In addition to this, it serves as a fumigant for food commodities, flour milling, and bakery food processing equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylonitrile agit comme un monomère utilisé dans la production de plastiques polyacrylonitrile, d’adhésifs et de caoutchouc synthétique. Il est également utilisé pour la synthèse de copolymères tels que le styrène-acrylonitrile, l’acrylonitrile butadiène styrène, l’acrylonitrile styrène acrylate. Il est impliqué dans la préparation de l’adionitrile par dimérisation, qui trouve son application dans la synthèse de polyamide. Il agit comme précurseur de l’acrylamide et de l’acide acrylique. Il est utilisé comme diénophile dans les réactions de Diels-Alder. Il agit comme un intermédiaire chimique dans la synthèse d’antioxydants, d’ingrédients pharmaceutiques actifs, de colorants et d’agents actifs en surface. De plus, il est utilisé pour la préparation de fibres acryliques, de résines et de caoutchoucs nitrile. De plus, il sert de fumigant pour les denrées alimentaires, la minoterie et les équipements de transformation des produits de boulangerie.
Solubilité
Miscible avec l’isopropanol, l’éthanol, l’éther, l’acétone, l’eau, le tétrachlorure de carbone, l’acétate d’éthyle, le toluène et le benzène.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les alcalis, les métaux, le brome, les peroxydes et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-13-1
Formule moléculaire C3H3N
Poids moléculaire (g/mol) 53.064
Numéro MDL MFCD00001927
Clé InChI NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
CID PubChem 7855
ChEBI CHEBI:28217
Nom IUPAC prop-2-énenitrile
SMILES C=CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylonitrile
Note relative au nom stabilized with ≈40ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion °C to 84°C
Densité 0.806
Point d’ébullition 77°C to 78°C
Point d’éclair 0°C (32°F)
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH2=CHCN
Indice de réfraction 1.391
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1093
Beilstein 605310
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,131
Informations sur la solubilité Miscible with isopropanol,ethanol,ether,acetone,water,carbon tetrachloride,ethyl acetate,toluene and benzene.
Poids de la formule 53.06
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrylonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylonitrile