Learn More
Acrylonitrile, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10163720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Unit Size:
100mL
10L
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10163720 1 L Flacon en verre 1L
10386500 100 mL Flacon en verre 100mL
10686922 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10145833 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10163720 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 149630010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 107-13-1 | C3H3N | 53.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-13-1
Formule moléculaire C3H3N
Poids moléculaire (g/mol) 53.06
Numéro MDL MFCD00001927
Clé InChI NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
CID PubChem 7855
ChEBI CHEBI:28217
Nom IUPAC prop-2-énenitrile
SMILES C=CC#N
Specifications
Nom chimique ou matériau Acrylonitrile
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -83.5°C
Densité 0.8000g/mL
pH 5.9 to 7.6 (5% aq. soln.)
Point d’ébullition 77.3°C
Point d’éclair −0.2°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCN
Indice de réfraction 1.3900 to 1.3920
Quantité 1 L
Beilstein 02, 400
Fieser 01,14; 07,4; 13,317
Merck Index 15, 122
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 73.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Stabilisateur 35 to 45ppm MEHQ
Poids de la formule 53.06
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acrylonitrile
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.