Learn More
Acrylonitrile (stabilisé avec 35 à 45 ppm de 4-hydroxyanisole (H750015)), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acrylonitrile |
| CAS | 107-13-1 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C3 H3 N |
| Quantité | 500 mL |
| Synonyme | Acrylonitrile (8CI), Acrylon, Carbacryl, Cyanoethene, Cyanoethylene, Fumigrain, NSC 6362, Propenenitrile, VCN, Ventox, Vinyl cyanide |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2 |
| SMILES | C=CC#N |
| Nom IUPAC | prop-2-énétrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 53.06 |
| Afficher plus |