Learn More
Acrylonitrile (stabilisé avec 35 à 45 ppm de 4-hydroxyanisole (H750015)), TRC
Code produit 30325381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325381 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325381 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA191370100ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylonitrile
CAS 107-13-1
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C3 H3 N
Quantité 100 mL
Synonyme Acrylonitrile (8CI), Acrylon, Carbacryl, Cyanoethene, Cyanoethylene, Fumigrain, NSC 6362, Propenenitrile, VCN, Ventox, Vinyl cyanide
Formule InChI InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
SMILES C=CC#N
Nom IUPAC prop-2-énétrile
Poids moléculaire (g/mol) 53.06
Poids de la formule 53.0265
Pourcentage de pureté >95