Learn More
Chlorure d’acryloyle, 96 %, stab. avec 400 ppm de phénothiazine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11308395 10 g 10g
11318395 50 g 50g
11328395 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11308395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10363.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.20€
    43.65€ / 10g
    Économisez 7.55€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 814-68-6 | C3H3ClO | 90.51 g/mol
Le chlorure d’acryloyle est utilisé dans la production de plastiques. Il joue un rôle important dans la préparation des monomères et polymères d’acrylate. Il agit également comme substrat pour la métathèse croisée. De plus, il est utilisé dans la synthèse organique pour l’introduction de groupes acryliques dans d’autres composés.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’acryloyle est utilisé dans la production de plastiques. Il joue un rôle important dans la préparation des monomères et polymères d’acrylate. Il agit également comme substrat pour la métathèse croisée. De plus, il est utilisé dans la synthèse organique pour l’introduction de groupes acryliques dans d’autres composés.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les alcools, les agents oxydants, les bases fortes et les initiateurs de polymérisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 814-68-6
Formule moléculaire C3H3ClO
Poids moléculaire (g/mol) 90.51
Numéro MDL MFCD00000731
Clé InChI HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acryloyl chloride, acrylyl chloride, 2-propenoyl chloride, acrylic acid chloride, propenoyl chloride, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchloride
CID PubChem 13140
Nom IUPAC Chlorure de prop-2-énoyle
SMILES ClC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acryloyl Chloride
Note relative au nom stabilized with 400ppm phenothiazine
Densité 1.114
Point d’ébullition 74°C to 76°C
Point d’éclair −4°C (24°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire CH2=CHCOCl
Indice de réfraction 1.435
Quantité 10 g
Numéro UN 3383
Beilstein 635744
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 90.51
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acryloyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylic acid chloride