Learn More
Chlorure d’acryloyle, TRC
Code produit 30009818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009818 25 g 25g
30006941 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009818 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA19139525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 814-68-6
Formule moléculaire C3H3ClO
Poids moléculaire (g/mol) 90.51
Synonyme 2-Propenoyl Chloride, Acrylic Acid Chloride, Acrylyl Chloride, NSC 93770, Propenoyl Chloride
Nom IUPAC Chlorure d’énoyl prop-2-énoyl
SMILES ClC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acryloyl Chloride
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Poids de la formule 89.9872