Learn More
Invitrogen™ Acryloyl-X, SE, acide 6-((acryloyl)amino)hexanoïque, ester succinimidylique
Code produit 11584017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11584017 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11584017 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A20770
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
6-((acryloyl)amino)acide hexanoïque, ester succinimidylique (acryloyl-X, SE)
Acryloyl-X, SE (6-((acryloyl)amino)hexanoic acid, succinimidyl ester) is an amine-reactive molecule that enables crosslinking of acrylamide to proteins and other biomolecules containing amines. The succinimidyl ester of acryloyl-X covalently reacts with amines of proteins, amine-modified nucleic acids, and other biomolecules to yield acrylamides that can be copolymerized into polyacrylamide matrices or on surfaces, such as in microarrays and in biosensors. For instance, acryloyl-X, SE is used to prepare streptavidin acrylamide (Cat. No. S21379), which can copolymerize with acrylamide on a polymeric surface to create a uniform monolayer of immobilized streptavidin for binding to biotinylated ligands such as hybridization probes, enzymes, antibodies, and drugs.
L’ester succinimidylique d’acryloyl-X, SE (acide de 6-((acryloyl)amino)hexanoïque) réagit avec les amines, des protéines, des acides nucléiques modifiés par les amines et d’autres biomolécules pour produire des acrylamides qui peuvent être copolymérisés dans des matrices de polyacrylamide ou sur des surfaces, comme dans des microdosages et dans des biocapteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Type de produit Acryloyl-X SE
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Réactivité chimique Amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle
Marqueur ou colorant Acryloyl-X
Type d’étiquette Colorants classiques