Learn More
Tocris Bioscience™ ACT 335827
GREENER_CHOICE
Code produit 30002049
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30002049 50 mg 50mg
30002042 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30002049 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4983/50
Potent and selective OX1 antagonist
Potent and selective orexin OX1 receptor antagonist (Kb values are 41 and 560 nM for OX1 and OX2 receptors respectively). Elicits anxiolytic effects in vivo. Brain penetrant and orally available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1354039-86-3
Formule moléculaire C31H38N2O5
Spécification
Nom chimique ou matériau ACT 335827
Quantité 50 mg
Poids de la formule 518.64
Poids moléculaire 518.654