Learn More
Acteoside, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31108733
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31108733 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31108733 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD134970100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Acteoside
CAS 61276-17-3
Formule moléculaire C29H36O15
Numéro MDL MFCD00221751
Quantité 100 mg
SMILES O=C(O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](OCCC2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)/C=C/C4=CC=C(O)C(O)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 624.59
Pourcentage de pureté 98%